Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1845
Sigma-Aldrich
Anti-Progesterone Receptor Antibody, clone 1D2 ZooMAb® Rabbit
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
PR, receptor jądrowy podrodzina 3 grupa C członek 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D2, recombinant monoclonal
opis
1D2 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 82.29 kDa
observed mol wt ~110 and 80 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, monkey, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGR(5241)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D2 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa receptor progesteronu. Celuje w epitop w obrębie 21 aminokwasów od regionu wewnętrznego. Wykrywa izoformy 1 i 2.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 21 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego receptora progesteronu.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek T47D.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło receptor progesteronu w lizacie komórek T47D.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło receptor progesteronu w komórkach MCF-7.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło receptor progesteronu w skrawkach tkanki ludzkiego jajowodu.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd A-B receptora progesteronu z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Receptor progesteronu (UniProt: P06401; znany również jako PR, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 3) jest kodowany przez gen PGR (znany również jako PR, NR3C3) (Gene ID: 5241) u człowieka. Receptor progesteronu, członek nadrodziny receptorów steroidowych, pośredniczy w działaniu progesteronu na tkanki docelowe. Opisano dwie główne izoformy receptora progesteronu, znane jako receptor progesteronu A (PR-A) i PR-B. Są to strukturalnie spokrewnione, ale funkcjonalnie różne białka, wytwarzane przez transkrypcję z alternatywnych promotorów indukowanych estrogenem i alternatywnych miejsc translacji w obrębie jednego genu PR. W zależności od izoformy, receptor progesteronu może funkcjonować jako aktywator lub represor transkrypcji. W tkankach rozrodczych ekspresja izoform A i B różni się w zależności od stanu rozwojowego i hormonalnego. Obie izoformy ulegają ekspresji w porównywalnych ilościach w nabłonku gruczołowym macicy podczas fazy proliferacyjnej cyklu menstruacyjnego. Jednak ekspresja izoformy B utrzymuje się w gruczołach w środkowej fazie wydzielniczej. W zrębie izoforma A jest dominującą formą przez cały cykl. Receptor progesteronu jest fosforylowany na wielu resztach serynowych w sposób zależny od hormonów. Fosforylacja na serynie 294, która występuje preferencyjnie na izoformie B, jest wysoce zależna od hormonów i moduluje ubikwitynację i sumoilację na lizynie 388. Fosforylacja na serynie 102 i 345 jest również zależna od hormonów. Podstawowa fosforylacja reszt serynowych 81, 162, 190 i 400 jest również zwiększona w odpowiedzi na progesteron i może być fosforylowana in vitro przez kompleks Cdk2-A1. Fosforylacja seryny 162 i 294, ale nie 190, jest osłabiona podczas fazy G2/M cyklu komórkowego. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Pierson-Mullany, LK., and Lange, CA. (2004). Mol. Cell Biol. 24(24); 10542-10557; Clemm, DL., et al. (2000). Mol. Endocrinol. 14(1); 52-65; Giangrande, PH., et al. (2000). Mol. Cell Biol. 20(9); 3102-3115).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)