Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
ZRB1828
Sigma-Aldrich
Anti-ACAD10 Antibody, clone 3J20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3J20, monoclonal
recombinant monoclonal
opis
3J20 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~118.83 kDa
observed mol wt ~130 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3J20 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa członka rodziny dehydrogenazy acylo-CoA 10 (ACAD10). Celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego członka rodziny dehydrogenazy acylo-CoA 10 (ACAD10).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek L6.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło ACAD10 w lizacie komórek L6.
Testowane aplikacje
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd ACAD10 z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło ACAD10 w milionie komórek L6.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ACAD10 w wycinkach tkanki ludzkich mięśni szkieletowych.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-ACAD10, klon 3J20 10889, nr kat. ZRB1828, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na ACAD10 i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, cytometrii przepływowej, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Członek rodziny dehydrogenaz acylo-CoA 10 (UniProt: Q6JQN1; znany również jako ACAD-10) jest kodowany przez gen ACAD10 (Gene ID: 80724) u człowieka. Dehydrogenazy acylo-CoA (ACAD) to rodzina flawoprotein, które biorą udział w beta-oksydacji tłuszczowych pochodnych acylo-CoA w celu wytworzenia acetylo-CoA i równoważników redukujących do wytwarzania energii. ACAD-10 jest powszechnie wyrażanym enzymem macierzy mitochondrialnej. Jego wysoką ekspresję odnotowano w mózgu płodu. Jest również silnie wyrażany w wątrobie, nerkach, trzustce i śledzionie. Zawiera domenę hydrolazy w regionie N-końcowym, domenę katalityczną kinazy serynowo-treoninowej w regionie centralnym oraz konserwowaną domenę ACAD w regionie C-końcowym. Katalizuje mitochondrialną beta-oksydację pochodnych acylo-CoA. Wariacje w genie ACAD10 zostały powiązane ze zwiększoną podatnością na cukrzycę typu II, w której może pośredniczyć upośledzona wrażliwość na insulinę i nieprawidłowe utlenianie lipidów. Myszy z niedoborem genu ACAD10 wykazują nieprawidłową tolerancję glukozy i podwyższony poziom insuliny. Gromadzą nadmiar tłuszczu brzusznego, rozwijają wczesne zapalenie wątroby i mają nieprawidłowe mitochondria mięśni szkieletowych. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Bian, L., et al. (2010). Diabetologia. 53(7); 1349-1353; He, M., et al. (2011). Mol. Genet. Metab. 102(4); 418-429; Bloom, K., et al., (2017). J. Inhert. Metab. Dis. 41(1); 49-57).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)