ZRB1715
Anti-p-KAP-1 (Ser824) Antibody, clone 1K9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
E3 SUMO-protein ligase TRIM28, EC:2.3.2.27, KRAB-associated protein 1, KRAB-interacting protein 1, KRIP-1, RING finger protein 96, TIF1-beta, Transcription intermediary factor 1-beta, Transcriptional intermediary factor 1-beta, Tripartite motif-containing 28
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1K9, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with Etoposide.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Phospho-KAP-1 (Ser824) in lysate from HeLa cells treated with Etoposide (20 g/mL; 3 h).
Quality Control Testing
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with Etoposide.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Phospho-KAP-1 (Ser824) in lysate from HeLa cells treated with Etoposide (20 g/mL; 3 h).
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Phospho-KAP-1 (Ser824) in HeLa cells treated with and without etoposide.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysate from HeLa cells treated with Etoposide was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound p-KAP-1(Ser824) peptide with a KD of 8.5 x 10-8 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1