ZRB1669
Anti-p-RPS6-Ser235/236 Antibody, clone 1I22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
40S białko rybosomalne S6; Fosfoproteina NP33; Małe białko podjednostki rybosomalnej eS6
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1I22, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 28.68 kDa
observed mol wt ~33 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, sheep, mouse, rat, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer235/pSer236)
informacje o genach
human ... RPS6(6194)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek HeLa traktowanych kalikuliną A i kwasem okadaikowym.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło białko rybosomalne fosfo-S6 (RPS6) -Ser235/236 w lizacie z komórek HeLa przez noc pozbawionych surowicy i traktowanych kalikuliną A (50 nM) i kwasem okadaikowym (500 nM) przez 30 minut.
Testowane aplikacje
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd p-RPS6-Ser235/236 z KD wynoszącym 8,7 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza testu hamowania peptydu: : Wykrywanie pasma docelowego w lizacie komórek HeLa było uniemożliwione przez wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii fosfopeptydem immunogenu, ale nie odpowiednim niefosfopeptydem.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie z komórek HeLa traktowanych kalikuliną A i kwasem okadaikowym.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło białko rybosomalne fosfo-S6 (RPS6)-Ser235/236 w lizacie z komórek HeLa przez noc pozbawionych surowicy i traktowanych kalikuliną A (50 nM) i kwasem okadaikowym (500 nM) przez 30 min.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)