ZRB1476
Anti-GRHL2 Antibody, clone 2N18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Grainyhead-like protein 2 homolog;Brother of mammalian grainyhead;Transcription factor CP2-like 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2N18, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 71.11 kDa
observed mol wt ~75 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, feline, bovine, canine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Mouse testis tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GRHL2 in Mouse testis tissue lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GRHL2 in lysates from human testis tissue and KNRK cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GRHL2 in human skin tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GRHL2 in lysates from A431, HeLa, HepG2, and NIH 3T3 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound GRHL2 with a KD of 2.5 x 10-8 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1