Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1287
Sigma-Aldrich
Anti-CD11c Antibody, clone 1D6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D6, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 127.38 kDa
observed mol wt ~130 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D6 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa CD11c. Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów w N-końcowej domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Sprzężony z KLH liniowy peptyd odpowiadający 15 aminokwasom z N-końcowej, zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiej integryny alfa-X (CD11c).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek THP-1.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło CD11c w lizacie komórek THP-1.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CD11c w lizacie komórek U937.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CD11c w komórkach THP-1.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CD11c w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykryło CD11c w milionie komórek THP-1.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-CD11c, klon 1D6 10889, nr kat. ZRB1287, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na CD11c i jest testowane do stosowania w cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Integryna alfa-X (UniProt: P20702; znana również jako CD11 antigen-like family member C, Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150-95, CD11c) jest kodowana przez gen ITGAX (znany również jako CD11C) (Gene ID: 3687) u człowieka. CD11c jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-19), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy, która zawiera długą domenę zewnątrzkomórkową (aa 20-1107), domenę transbłonową (aa 1108-1128) i domenę cytoplazmatyczną (aa 1129-1163). CD11c ulega ekspresji głównie w makrofagach, monocytach i granulocytach i wraz z integryną b2 służy jako receptor dla fibrynogenu. Rozpoznaje sekwencję G-P-R w fibrynogenie. Heterodimer aXb2 wiąże wiele ligandów, w tym kolagen typu 1, iC3b, fibrynogen, ICAM-1 i lipopolisacharyd. Według doniesień pośredniczy on w interakcji komórka-komórka podczas reakcji zapalnych i jest szczególnie ważny w adhezji monocytów i chemotaksji. Domeny I CD11 są odpowiedzialne za wiązanie ligandów i mają unikalną strukturę z 6-7 a-helisami i 6 arkuszami b z łączącymi się pętlami. W CD11c pętle w domenie I są zaangażowane w wiązanie fibrynogenu, a pętle a3- a4 i bD-a5 są ważniejsze dla rozpoznawania fibrynogenu. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie 10889 mogą po liofilizacji mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydki, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Rekonstytucja
300 μg/ml po rekonstytucji w 25 μl na fiolkę. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)