Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
ZRB1283
Sigma-Aldrich
Anti-ASTN2 Antibody, clone 2E8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E8, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~148.24 kDa
observed mol wt ~105 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, bovine, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2E8 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa astrotaktynę-2. Celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów od C-końcowej połowy domeny lumenalnej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z C-końcowej połowy domeny lumenalnej.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w preparatach błony mózgu myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło ASTN2 w preparatach błony mózgu myszy.
Testowane aplikacje
Test wiązania powinowactwa:: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd ASTN2 z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykrył ASTN2 w milionie komórek A431.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ASTN2 w komórkach A431.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-ASTN2, klon 2E8 10889, nr kat. ZRB1283, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na Astrotaktynę-2 i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, cytometrii przepływowej, immunocytochemii i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Astrotaktyna-2 (UniProt: O75129; znana również jako ASTN2) jest kodowana przez gen ASTN2 (znany również jako KIAA0634) (Gene ID: 23245) u człowieka. Astrotaktyna-2 jest wieloprzebiegowym białkiem błonowym, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-49), który jest następnie odcinany, a dojrzała forma ma dwie domeny lumenalne (aa 50-206 i 456-1339), dwie domeny transbłonowe (aa 207-227 i 435-455) i jedną domenę cytoplazmatyczną (aa 228-434). Zawiera również trzy domeny podobne do EGF i jedną domenę fibronektyny typu III. Jego najwyższą ekspresję obserwuje się w móżdżku, a niższe poziomy ekspresji wykazano w hipokampie, korze mózgowej i opuszce węchowej. Lokalizuje się głównie w pęcherzykach wewnątrz komórek nerwowych, które mogą dawać punktowy wzór barwienia przeciwciał w soma i wzdłuż procesów neuronalnych. Astrotaktyna-2 oddziałuje z astrotaktyną-1 i pośredniczy w jej recyklingu do przedniego bieguna błony komórkowej w migrujących neuronach. Wykazano, że jest kluczowym regulatorem dynamicznego transportu białek synaptycznych. Wiąże się z recyklingiem i pęcherzykami degradacyjnymi w neuronach móżdżku i promuje endocytarny handel i degradację białek synaptycznych. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Behestia, H., et al. (2018). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 115(41); E9717 E9726; Ni, T. et al (2016). Open Biol. 6; 160053).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)