ZRB1209
Anti-VEGFR-2 Antibody, clone 3E21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Vascular endothelial growth factor receptor 2;EC:2.7.10.1;VEGFR-2;Fetal liver kinase 1;FLK-1;Kinase insert domain receptor;KDR;Protein-tyrosine kinase receptor flk-1;CD309
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E21, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 151.53 kDa
observed mol wt ~250 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal cytoplasmic domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDR(3791)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected VEGFR-2 in Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) lysate.
Tested applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected VEGFR-2 in human placenta tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected VEGFR-2 in Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Human VEGFR-2 with a KD of 3.4 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected VEGFR-2 in Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1