Key Documents
SAB5500105
Sigma-Aldrich
Anti-FLK-1 (mouse) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP123, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP123, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
metody
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDR(3791)
Opis ogólny
FLK-1/KDR/VEGFR2, a cell membrane receptor kinase, is a high affinity receptor for vascular endothelial growth factor and is putatively involved in the growth of endothelial cells and angiogenesis. It contains seven immunoglobulin-like sequences in the extracellular domain and exhibits sequence similarity to FLT-1 and FLT-4.
Immunogen
Synthetic peptide near the N-terminus of mouse FLK-1 protein.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2