Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZMS1162
Sigma-Aldrich
Anti-Reelin Antibody, clone 142 ZooMAb® Mouse Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
RELN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
142, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 388.39 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... RELN(5649)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 142 jest mysim rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym 10889, które specyficznie wykrywa Reelin. Celuje w epitop w obrębie 26 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający 150 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej Reelin.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HepG2.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło Reelin w lizacie komórek HepG2.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Reelin w skrawkach tkanki mózgowej myszy.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Reelin w wycinkach tkanki mózgowej myszy.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Reelin (UniProt: P78509; znany również jako RELN) jest kodowany przez gen RELN (Gene ID: 5649) u człowieka. Reelin jest dużą glikoproteiną macierzy zewnątrzkomórkowej o aktywności proteazy serynowej. Jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-25), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej 8 domen podobnych do EGF. Jego domena Reelin znajduje się w aminokwasach 26-190. Reelin odgrywa rolę w rozwoju mózgu, migracji neuronów i warstwowaniu neuronów w korze mózgowej i móżdżku. Jest obficie produkowana podczas ontogenezy mózgu przez komórki Cajal-Retzius i inne neurony zlokalizowane w telencefalicznej strefie brzeżnej oraz przez komórki ziarniste zewnętrznej warstwy ziarnistej móżdżku. W dorosłym mózgu ulega preferencyjnej ekspresji w interneuronach GABAergicznych kory przedczołowej, kory skroniowej, hipokampa i glutamatergicznych komórkach ziarnistych móżdżku. Ulega również ekspresji w siatkówce, wątrobie, tarczycy, nadnerczach, jajowodzie i tkance piersi. Wykazano, że Reelin reguluje pozycjonowanie neuronów i uczestniczy w neurotransmisji i tworzeniu pamięci. Reguluje również funkcję mikrotubul w neuronach i migrację neuronów oraz wpływa na migrację współczulnych neuronów przedwojowych w rdzeniu kręgowym, gdzie wydaje się działać jako bariera dla migracji neuronów. Reelin uczestniczy w kanonicznej sygnalizacji poprzez wiązanie z receptorem VLDL i receptorem apolipoproteiny E 2 oraz indukuje fosforylację tyrozyny białka adaptorowego disabled 1 (Dab1) przez kinazy Src. Fosforylowane Dab1 z kolei aktywuje sygnalizację niższego szczebla, w tym szlaki zależne od kinazy PI3. Mutacje w genie RELN zostały powiązane z rodzinną padaczką płata skroniowego i lissencefalią, która jest związana z ataksją, upośledzeniem umysłowym i drgawkami. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Mikulska-Rumińska, K., et al. (2019). Sci. Rep. 9; 18974; Długosz, P. i Nimpf, J. (2018). J. Mol. Sci. 19(10); E3090; Ranaivoson, FM., et al. (2016). Front. Cell Neurosci. 10; 137).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)