Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1195
Sigma-Aldrich
Anti-TNFβ/LTA Antibody, clone 3B20-H2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B20-H2, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 22.30 kDa
observed mol wt ~17 kDa
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 3B20-H2 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa TNFβ/LTA.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego TNFβ (limfotoksyna-a).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z ludzkim rekombinowanym TNFβ/LTA.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło rekombinowany ludzki TNFβ/LTA.
Testowane aplikacje
Analiza cytometrii przepływowej: 1 mg z reprezentatywnej partii wykryło TNFβ/LTA w milionie komórek HepG2.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło TNFβ/LTA w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-TNFβ/LTA, klon 3B20-H2 10889, nr kat. ZRB1195, jest króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na TNFβ/LTA i jest testowane do stosowania w cytometrii przepływowej, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Limfotoksyna-a (UniProt: P01374; znana również jako LT-alfa, TNF-beta, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 1) jest kodowana przez gen LTA (znany również jako TNFB, TNFSF1) (Gene ID: 4049) u człowieka. Limfotoksyna-a jest cytokiną z rodziny martwicy nowotworów, która jest syntetyzowana przez limfocyty z peptydem sygnałowym (aa 1-34), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy. Wykazano, że jest cytotoksyczny dla szerokiego zakresu komórek nowotworowych in vitro i in vivo. Może istnieć jako wydzielana forma homotrimeryczna lub może tworzyć heterotrimer z limfotoksyną-a, aby stać się formą związaną z błoną. Wykazano, że forma homotrimeryczna wiąże się z TNFRSF1A/TNFR1, TNFRSF1B/TNFBR i TNFRSF14/HVEM, a heterotrimer wiąże się wyłącznie z TNFRSF3/receptorem limfotoksyny- (LTBR). Limfotoksyna- jest zaangażowana w tworzenie wtórnych narządów limfoidalnych podczas rozwoju i odgrywa rolę w apoptozie. Wiadomo, że mutacje w genie LTA powodują łuszczycowe zapalenie stawów, zapalne seronegatywne zapalenie stawów, które jest heterogenicznym zaburzeniem, które może wahać się od łagodnej, nieniszczącej choroby do ciężkiej, postępującej, erozyjnej artropatii. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Rekonstytucja
300 μg/ml po rekonstytucji w 25 μl na fiolkę. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)