Kluczowe dokumenty
SAB5702861
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-JNK1/2/3, klon 0J5D8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
JNK, JNK-46, JNK1, JNK1A2, JNK21B1/2, PRKM8, SAPK1, SAPK1c
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0J5D8, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.103 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSRSKRDNNFYSVEIGDSTFTVLKRYQNLKPIGSGAQGIVCAAYDAILERNVAIKKLSRPFQNQTHAKRAYRELVLMKCVNHKNIIGLLNVFTPQKSLEEFQDVYIVMELMDANLCQVIQMELDHERMSYLLYQMLCGIKHLHSAGIIHRDLKPSNIVVKSDCTLKILDFGLARTAGTSFMMTPYVVTRYYRAPEVILGMGYKENVDLWSVGCIMGEMVCHKILFPGRDYIDQWNKVIEQLGTPCPEFMKKLQPTVRTYVENRPKYAGYSFEKLFPDVLFPADSEHNKLKASQARDLLSKMLVIDASKRISVDEALQHPYINVWYDPSEAEAPPPKIPDKQLDEREHTIEEWKELIYKEVMDLEERTKNGVIRGQPSPLGAAV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz MAP. Kinazy MAP działają jako punkt integracji wielu sygnałów biochemicznych i są zaangażowane w wiele różnych procesów komórkowych, takich jak proliferacja, różnicowanie, regulacja transkrypcji i rozwój. Kinaza ta jest aktywowana przez różne bodźce komórkowe i celuje w określone czynniki transkrypcyjne, a tym samym pośredniczy w natychmiastowej ekspresji genów w odpowiedzi na bodźce komórkowe. Aktywacja tej kinazy przez czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-alfa) jest wymagana do apoptozy indukowanej przez TNF-alfa. Kinaza ta jest również zaangażowana w apoptozę indukowaną promieniowaniem UV, którą uważa się za związaną ze szlakiem śmierci komórek, w którym pośredniczy cytochrom c. Badania mysiego odpowiednika tego genu sugerują, że kinaza ta odgrywa kluczową rolę w proliferacji, apoptozie i różnicowaniu komórek T. Zgłoszono kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, kwiecień 2016].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-383 ludzkiego JNK1/2/3 (P45983).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)