Kluczowe dokumenty
HPA007978
Sigma-Aldrich
Anti-PTH1R antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PTH/PTHr receptor, Anti-PTH/PTHrP type I receptor, Anti-PTH1 Receptor, Anti-Parathyroid hormone 1 receptor, Anti-Parathyroid hormone/parathyroid hormone-related peptide receptor precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
RWTLALDFKRKARSGSSSYSYGPMVSHTSVTNVGPRVGLGLPLSPRLLPTATTNGHPQLPGHAKPGTPALETLETTPPAMAAPKDDGFLNGSCSGLDEEASGPERPPALLQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTH1R(5745)
Opis ogólny
Gen PTH1R (receptor 1 hormonu przytarczyc) koduje członka rodziny receptorów B sprzężonych z białkiem G lub rodziny GPCR sekretyny. Receptory te mają N-końcową domenę zewnątrzkomórkową (ECD) o długości 160 aminokwasów i domenę 7-TM.
Immunogen
Parathyroid hormone/parathyroid hormone-related peptide receptor Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen PTH1R (receptor 1 hormonu przytarczyc) koduje białko, które służy jako receptor dla hormonu przytarczyc (PTH) i hormonu podobnego do hormonu przytarczyc (PTHLH). PTH bierze udział w utrzymaniu homeostazy wapnia i fosforanów poprzez aktywację PTH1R wyrażanego w tkankach kości i nerek. PTHLH jest czynnikiem parakrynnym, który reguluje rozwój kości i jest również wydzielany przez guzy, które powodują humoralną hiperkalcemię nowotworów złośliwych. W aktywności PTH1R pośredniczą białka G, które biorą udział w aktywacji cyklazy adenylowej, a także system drugiego przekaźnika fosfatydyloinozytolowo-wapniowego. Defekty tego genu są związane z chondrodysplazją metafizalną Jansena (JMC), chondrodysplazją typu Blomstranda (BOCD) i enchodromatozą.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71228
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phillip W Hwang et al.
Scientific reports, 9(1), 8299-8299 (2019-06-06)
The spontaneously immortalized murine calvarial cell line MC3T3-E1 and its derivative subclones are widely used models of osteoblast biology. Many investigators have reported conflicting data under seemingly similar experimental conditions, though the specific subclone studied is often not specified. The
A J Shepherd et al.
European journal of pain (London, England), 22(9), 1685-1690 (2018-05-26)
Parathyroid hormone-related peptide (PTHrP) is associated with advanced tumor growth and metastasis, especially in breast, prostate and myeloma cancers that metastasize to bones, resulting in debilitating chronic pain conditions. Our recent studies revealed that the receptor for PTHrP, PTH1R, is
Jan Gunsser et al.
PloS one, 14(12), e0227133-e0227133 (2019-12-28)
Bone diseases represent an increasing health burden worldwide, and basic research remains necessary to better understand the complexity of these pathologies and to improve and expand existing prevention and treatment approaches. In the present study, 216 bone samples from the
Murat Bastepe et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 89(7), 3595-3600 (2004-07-09)
A novel heterozygous PTH/PTHrP receptor missense mutation (T410R) was identified in a male and his two sons who are all affected by a less severe form of Jansen's metaphyseal chondrodysplasia (JMC). JMC is a rare disorder that is typically characterized
E Schipani et al.
Science (New York, N.Y.), 268(5207), 98-100 (1995-04-07)
A single heterozygous nucleotide exchange in exon M2 of the gene encoding the parathyroid hormone-parathyroid hormone-related peptide (PTH-PTHrP) receptor was identified in a patient with Jansen-type metaphyseal chondrodysplasia, which changes a strictly conserved histidine residue at position 223 in the