MABN688
Przeciwciało anty-PTH1R, klon 4D2
ascites fluid, clone 4D2, from mouse
Synonim(y):
Parathyroid hormone 2 receptor, PTH2 receptor, PTH1R
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Pth1R(19228)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło PTH1R w komórkach SK-BR-3.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected PTH1R-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Lizat komórek HEK293 transfekowany PTH1R-hIgGFc