Merck
Wszystkie zdjęcia(21)
Kluczowe dokumenty
ZRB1089
Sigma-Aldrich
Anti-Vinculin Antibody, clone 3M13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
MV, Metavinculin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
klon
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 123.8 kDa
observed mol wt ~125 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, rat, human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 3M13 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne ZooMAb, które specyficznie wykrywa winkulinę. Celuje w epitop w obrębie 25 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 25 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej winkuliny.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło winkulinę w lizacie komórek NIH3T3. Testowane zastosowania Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło Vinculin w lizatach z komórek HeLa, Cos-7, L6 i tkance serca myszy. Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło winkulinę w skrawkach ludzkiej tkanki prostaty. Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło winkulinę w komórkach HeLa, A431, HepG2 i NIH 3T3. Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptydy Vinculin z KD wynoszącym 3,3 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa. Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Vinculin, klon 3M13 ZooMAb, nr kat. Nr kat. ZRB1089, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko Vinculin i zostało przetestowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Vinculin (UniProt: P18206; znany również jako Metavinculin, MV) jest kodowany przez gen VCL (Gene ID: 7414) u człowieka. Winkulina jest specyficznym dla mięśni, obwodowym białkiem błonowym, które służy jako białko wiążące włókna aktyny zaangażowane w adhezję komórka-matryca i adhezję komórka-komórka. Reguluje ekspresję E-kadheryny na powierzchni komórki i wzmacnia mechanoczucie przez kompleks E-kadheryny. Jej rekrutacja do połączeń komórka-komórka zachodzi w sposób zależny od miozyny II, a jej interakcja z kateniną-b1 jest niezbędna do jej lokalizacji w połączeniach komórka-komórka. Winkulina występuje w co najmniej dwóch konformacjach. Gdy znajduje się w zamkniętej, ′nieaktywnej′ konformacji, rozległe interakcje między jej domenami głowy i ogona zapobiegają wykrywalnemu wiązaniu z większością jej ligandów. Przyjmuje konformację "aktywną" po kooperatywnym i jednoczesnym wiązaniu dwóch różnych ligandów. Aktywacja ta obejmuje przesunięcie interakcji głowa-ogon. Aktywna forma wiąże wiele białek, które pełnią zarówno funkcje sygnalizacyjne, jak i strukturalne, które są ważne dla adhezji komórek. N-końcowa kulista głowa (aa 1-835; Vh) zawiera subdomeny D1-D4. Region C-końcowego ogona (aa 879-1134; Vt) wiąże F-aktynę i łączy filamenty aktyny w wiązki. Wewnątrzcząsteczkowa interakcja między regionami Vh i Vt maskuje domenę wiążącą F-aktynę, która znajduje się w regionie Vt. Mutacje w genie VCL powodują rodzinną kardiomiopatię przerostową, która charakteryzuje się asymetrycznym przerostem komór prowadzącym do duszności, omdleń, zapaści, kołatania serca i bólu w klatce piersiowej. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z dodatkiem 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)