ZMS1124
Anti-m6A Antibody, clone 17-3-4-1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
m6A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
17-3-4-1, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1λ
sekwencja epitopowa
Unknown
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by DOT blot analysis with RNA oligos with m6A modification.
Dot Blot Analysis (DB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected N6-methyladenosine in RNA oligos with m6A modification.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: Flow Cytometry Analysis (FC): 1 µg of this antibody detected m6A in U2OS cells treated with 10 M BrdU, 24-28 h prior to UV-C treatment.
Immunocytochemistry Analysis: Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:100 Dilution of this antibody detected m6A in U2OS cells treated with 10 M BrdU, 24-28 h prior to UV-C treatment.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)