Kluczowe dokumenty
SAB5701383
Sigma-Aldrich
Anti-N6-methyladenosine / m6A antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Discovered in the 1970s, m6A is the most prevalent internal modification in polyadenylated mRNAs and long non-coding RNAs (lncRNAs) in higher eukaryotes. m6A is widely conserved among eukaryotic species that range from yeast, plants, flies to mammals, as well as among viral RNAs with a nuclear phase. The m6A-based modification is associated with a well-defined RNA motif, RRACH (R: A/G, H: A/C/U). As a representative of the epitranscriptome, m6A mRNA modifications participate in many vital activities in the cell, including stem cell self-renewal and differentiation, mRNA transcription, alternative splicing, nuclear export, translation, degradation, and microRNA processing. These processes determine the expression or inactivation of specific genes, which is vital for growth and development.(PMID: 30416848; PMID: 24662220; PMID: 30429466)
Immunogen
Chemical compounds corresponding to N6-methyladenosine / m6A.
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)