Kluczowe dokumenty
SAB5600251
Sigma-Aldrich
Anti-N6-Methyladenosine (m6A) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM362, purified immunoglobulin
Synonim(y):
m6A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM362, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
vertebrates, human
metody
ELISA: 0.1-3 μg/mL
dot blot: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.1— 3 μg/mL
immunoprecipitation (IP): .2-5 μg/mL (Methylated RNA)
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... METTL3(56339)
Specyficzność
This antibody reacts to N6-Methyladenosine (m6A) in both RNA and DNA. No cross reactivity with non-methylated adenosine.
Immunogen
BSA-conjugated N6-Methyladenosine
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuai Ren et al.
Annals of translational medicine, 11(1), 15-15 (2023-02-11)
Keloid is a dermal fibrotic disease characterized by excessive proliferation of dermal fibroblasts and deposition of excessive collagen. N6-methyladenosine (m6A) plays a significant role in numerous physiological and pathological regulatory processes in the human body. Fat mass and obesity-associated protein