Kluczowe dokumenty
14-626-M
Sigma-Aldrich
Białko EGFR (L858R), aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant human EGF Receptor, amino acids 696-end containing the mutation L858R, for use in Enzyme Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 85.8 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-końcowy, znakowany GST, rekombinowany ludzki receptor EGF, aminokwasy 696-końcowe zawierające mutację L858R
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of 0.1mg/ml Poly (Glu4-Tyr)
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas J Lynch et al.
The New England journal of medicine, 350(21), 2129-2139 (2004-05-01)
Most patients with non-small-cell lung cancer have no response to the tyrosine kinase inhibitor gefitinib, which targets the epidermal growth factor receptor (EGFR). However, about 10 percent of patients have a rapid and often dramatic clinical response. The molecular mechanisms