ZMS1110
Anti-Adenovirus Antibody, clone 20/11 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
20/11, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
adenovirus-infected cells
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in A549 cells infected with Adenovirus.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:100 dilution of this antibody detected Adenovirus in A549 cells infected with Adenovirus type 3.
Tested applications
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected Adenovirus in one million A549 cells infected with adenovirus.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Adenovirus in Formalin Fixed Paraffin Embedded (FFPE) section of a pellet of Adenovirus infected A549 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1