Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZMS1088
Sigma-Aldrich
Anti-MGMT Antibody, clone MT3.1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Metylotransferaza metylowana-DNA-białko-cysteina; ECC:2.1.1.63; metylotransferaza 6-O-metyloguanina-DNA; O-6-metyloguanina-DNA-alkilotransferaza
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MT3.1, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 21.65 kDa
observed mol wt ~22 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MGMT(4255)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon MT3.1 jest rekombinowanym mysim przeciwciałem monoklonalnym 10889, które specyficznie wykrywa ludzką metylowaną metylotransferazę DNA-białko-cysteina (MGMT).
Immunogen
Znakowana His, pełnej długości rekombinowana ludzka metylotransferaza metylowanego DNA-białko-cysteina (MGMT).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena metodą Western Blotting w ekstrakcie jądrowym komórek Raji
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło MGMT w ekstrakcie jądrowym komórek Raji.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MGMT w lizacie z komórek MCF-7 i ekstrakcie jądrowym z komórek Jurkat.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło MGMT w komórkach MCF-7.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło MGMT w wycinkach tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w ekstrakcie jądrowym komórek Raji
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło MGMT w ekstrakcie jądrowym komórek Raji.
Opis wartości docelowych
Metylotransferaza metylowanego DNA-białka-cysteiny (UniProt: P16455; znana również jako EC:2.1.1.63, metylotransferaza 6-O-metyloguaniny-DNA, MGMT, O-6-metyloguanina-DNA-alkilotransferaza) jest kodowana przez gen MGMT (Gene ID: 4255) u człowieka. MGMT jest wszechobecnym samobójczym enzymem naprawczym DNA, który usuwa cytotoksyczne addukty DNA O6-metyloguaniny i O6-chloroetyloguaniny indukowane przez czynniki metylujące i chloroetylujące. Naprawia metylowaną nukleobazę w DNA poprzez stechiometryczne przeniesienie grupy metylowej na resztę cysteiny w enzymie. W związku z tym służy jako główny czynnik przyczyniający się do ochrony komórek przed mutagennymi, rakotwórczymi i cytotoksycznymi skutkami alkilacji DNA. MGMT jest często wyciszany z powodu nieprawidłowej metylacji w komórkach nowotworowych. Sprawia to jednak, że komórki nowotworowe są bardziej wrażliwe na radioterapię i niektóre leki alkilujące. U dorosłych wykazano, że epigenetyczne wyciszenie MGMT poprzez metylację promotora poprawia wyniki u pacjentów z glejakiem wielopostaciowym otrzymujących temozolomid, środek metylujący. Wyższa aktywność MGMT w komórkach nowotworowych jest jednym z głównych mechanizmów oporności na leki przeciwnowotworowe, który przeciwdziała alkilacji DNA wywołanej chemioterapią. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Fan, C-H., et al. (2013). Cell Death Dis. 4; e876).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)