Kluczowe dokumenty
Z768634
Nalgene® square graduated media bottle
with cap, PET, sterile, capacity 125 mL
Synonim(y):
butelka do przechowywania nośników, kwadratowa plastikowa butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
PET
square bottle
Połączenie
Joints threaded neck (38-430)
sterylność
sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 96 ea (4 x pack of 24)
producent / nazwa handlowa
Nalgene 842040-0125
pojemność
125 mL
Cechy i korzyści
  • Zamknięcie z barierą gazową umożliwia przechowywanie płynnych mediów, buforów i surowic.
  • Butelki są lekkie, sterylne i odporne na stłuczenia
  • Szczelna, przezroczysta i zajmująca niewiele miejsca kwadratowa konstrukcja
  • Tereftalan polietylenu z zamknięciem wykonanym z polietylenu o wysokiej gęstości
  • Pierścień na szyję z podziałką i uchwytem, który może być używany z koszulkami termokurczliwymi z zabezpieczeniem przed manipulacją
  • Napromieniowany promieniami gamma - poziom zapewnienia sterylności (SAL) 10-6
  • Niecytotoksyczny i niepirogenny
  • Niższa przepuszczalnośćCO2 i O2
  • Butelka i materiał zamknięcia są wolne od składników pochodzenia zwierzęcego (ADCF)
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)