Z768626
Nalgene® square graduated media bottle
without cap, PET, sterile, capacity 125 mL
Synonim(y):
media storage bottle, square plastic bottle
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PET
square bottle
Połączenie
Joints threaded neck (38-430)
sterylność
sterile
Właściwości
graduations
without cap
opakowanie
pack of 96 ea (4 x pack of 24)
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 342044-0125 (USA)
Nalgene® 842044-0125
pojemność
125 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Has molded-in graduations and neck-ring.
- Non-cytotoxic, non-hemolytic, and non-pyrogenic.
- Exhibits exceptional gas barrier properties.
- Gamma irradiated to 10^-6 to achieve sterility assurance level (SAL).
- Composed of material free from ADC (animal derived component).
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)