Merck
Z765538
Benchmixer XL multi-tube vortexer
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
laboratorium vortexer, mikser vortexer, mikser wirowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.77
Właściwości
3.6 mm orbit
includes, 50 x 12 mm tube rack
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BV1010-GB
Parametry
500-2500 rpm speed
pojemność
6 x 250 mL
rozmiar platformy
12 in. (30 cm) × 7 in. (17.8 cm)
rozmiar
15 in. (38.5 cm) × 9.2 in. (23.5 cm) × 16.5 in. (42 cm)
masa
29 lb (13 kg)
Opis ogólny
BenchMixer XL to wytrzymałe mieszadło typu vortex zaprojektowane w celu ułatwienia mieszania bez użycia rąk w probówkach, kolbach, fiolkach lub cylindrach. Idealnie nadaje się do metody analizy pestycydów QuEChERS i można go natychmiast dostosować do wyjątkowo szerokiej gamy naczyń, stojaków i zastosowań (poziomych lub pionowych).
Precyzyjnie wyważony układ napędowy obejmuje ponadwymiarowy silnik, który zapewnia dokładne, powtarzalne prędkości do 2500 obr / min przy pracy bez grzechotki i minimalnych wibracjach. Programowalna funkcja pulsacji pozwala na mieszanie w określonych odstępach czasu, zwiększając mieszanie.
Platforma 7 x 12 cali mieści szeroką gamę standardowych, wstępnie nawierconych stojaków na probówki (pełną listę można znaleźć w sekcji informacji o zamawianiu). Dodatkowo, BenchMixer XL może być łatwo dostosowany do prawie każdego typu naczynia powszechnie spotykanego w laboratorium (prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji).
Korzystanie z BenchMixer XL jest łatwe; po załadowaniu stojaka na próbki i dokręceniu pokręteł blokujących, wybierz żądaną prędkość i czas pracy na dużym cyfrowym panelu sterowania. Następnie wystarczy nacisnąć przycisk "Start", a BenchMixer XL będzie mieszał bez nadzoru do 100 godzin.
Duża pojemność i możliwość dostosowania BenchMixer XL sprawiają, że jest to idealny wybór dla laboratoriów o średniej i dużej wydajności.
  • Wysokowydajne mieszanie typu vortex bez użycia rąk
  • Do 2500 obr./min, prawdziwy wir w każdej probówce
  • Asortyment akcesoriów do różnych probówek, kolb i płytek
  • Program pulsacyjny do mieszania interwałowego
Informacje prawne
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)