Z764876
CryoFile® freezer box, for batching and storing cryogenic vials or ampules
yellow
Synonim(y):
freezer containers, storage boxes, storage containers
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cardboard (Water repellent)
Właściwości
Holds 81 x 1.2-2 mL tubes
opakowanie
pkg of 15 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W651601
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × wys.
130 mm × 130 mm × 52 mm
kolor
yellow
Opis ogólny
The box withstands cryogenic temperatures to 196°C.
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)