Z764868
CryoFile® freezer box, for batching and storing cryogenic vials or ampules
green
Synonim(y):
pojemniki do przechowywania, pojemniki do zamrażania, pudełka do przechowywania
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cardboard (Water repellent)
Właściwości
Holds 81 x 1.2-2 mL tubes
opakowanie
pkg of 15 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W651600
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × wys.
130 mm × 130 mm × 52 mm
kolor
green
Opis ogólny
Pudełko wytrzymuje temperatury kriogeniczne do 196°C.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)