Z764698
MAGic Clamp™ tube rack
to hold, 4 x 15 mL horizontal tubes
Synonim(y):
zaciski rurowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Właściwości
to hold 4 x 15 mL horizontal tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H1000-MR-T150H
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Wyjątkowo kompaktowe wymiary
- Wyjątkowa jednorodność temperatury
- Poziomo okrągła orbita 19 mm do napowietrzania i mieszania
Wygodne platformy MAGic Clamp (duże lub małe) są dostępne do użytku z kolbami Erlenmeyera i statywami na probówki. Unikalna metoda mocowania magnetycznego jest powszechnie uznawana za najłatwiejszy sposób natychmiastowej zmiany zacisków kolbowych o różnych rozmiarach.
Informacje prawne
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)