Key Documents
Z764671
MAGic Clamp tube rack
to hold, 12 x 1.5 or 2.0 mL horizontal tubes
Synonim(y):
tube clamps
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
Właściwości
to hold 12 x 1.5 or 2.0 mL horizontal tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H1000-MR-T15H
Opis ogólny
  • Extremely compact
  • Exceptional temperature uniformity
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration and mixing
Informacje prawne
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.