Kluczowe dokumenty
Z763195
NOWY lód, okłady z lodu
pack of 45 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103000
NACRES:
NB.22
Materiały
polyethylene
opakowanie
pack of 45 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech NEW-100
Opis ogólny
New Ice składa się z małych woreczków "kostek lodu" (45 w opakowaniu), każdy woreczek jest zbudowany z zatwierdzonej przez FDA folii polietylenowej o wysokiej czystości wypełnionej około 20 ml czystej wody certyfikowanej laboratoryjnie. Frozen New Ice stanowi doskonałą alternatywę dla konwencjonalnego lodu. Woreczki są trwałe, można je myć i ponownie zamrażać. New Ice można dodać do ciepłej cieczy, aby spowodować szybkie schłodzenie i nie towarzyszy temu rozcieńczenie cieczy, ponieważ woda wewnątrz woreczków topi się. New Ice doskonale nadaje się do przechowywania próbek w niskiej temperaturze!
  • Zatwierdzone przez FDA
  • Wykonane z wytrzymałego polietylenu
  • Zmywalne
  • Wielokrotnego użytku, wielokrotnego zamrażania
  • Brak wodnistego bałaganu do sprzątania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)