Z763136
Prism™ centrifuge adapters
for 0.4 mL tubes, pack of 8 ea
Synonim(y):
lab equipment accessory
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
Holds 0.4 mL tubes
opakowanie
pack of 8 ea
producent / nazwa handlowa
Labnet C1206-8
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with C1801
for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge
Informacje prawne
Prism is a trademark of Labnet Intl., Inc.