Z759155
Labnet MultiGene™ OptiMax thermal cycler
temp. range 4-99.9 °C, AC/DC input 120 V AC
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Labnet TC 9610
Parametry
4-99.9 °C temp. range
4-99.9 °C temp. range
metody
PCR: suitable
szer. × śr. × wys.
24 cm × 42 cm × 24 cm
masa
9 kg
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nowy MultiGene OptiMax wprowadza nową szybkość i funkcje do naszej linii Thermal Cycler. Wykorzystuje łatwy interfejs użytkownika, ma znacznie większą szybkość działania dzięki zwiększeniu prędkości rampowania i eliminuje przestrzelenia lub niedostrzelenia, przyczyniając się do dłuższych czasów pracy.
Nowe funkcje, takie jak przeglądarka PC Viewer i kalkulator TM, umożliwiają podłączenie do komputera z systemem Windows za pomocą interfejsu USB i przeglądanie rzeczywistych profili temperaturowych w czasie rzeczywistym. Nowy 6-blokowy format gradientu pozwala wybrać temperatury, które chcesz zoptymalizować, zamiast wybierać je za Ciebie.
Nowe funkcje, takie jak przeglądarka PC Viewer i kalkulator TM, umożliwiają podłączenie do komputera z systemem Windows za pomocą interfejsu USB i przeglądanie rzeczywistych profili temperaturowych w czasie rzeczywistym. Nowy 6-blokowy format gradientu pozwala wybrać temperatury, które chcesz zoptymalizować, zamiast wybierać je za Ciebie.
- Brak kondensacji po całonocnym chłodzeniu w temperaturze 4°C
- 200 kompletnych programów w pamięci
- 6-segmentowa kontrola temperatury bloku z możliwością niezależnego wyboru temperatury 6-segmentu przez użytkownika
- 6 bloków temperatury w formacie 4 x 4 dołki
- Metoda ogrzewania/chłodzenia Peltiera
- Kalkulator TM
- Przeglądarka PC
- Prosty interfejs użytkownika
- Dostarczane kable zasilające dla brytyjskich wtyczek 3-pinowych lub europejskich wtyczek 2-pinowych
Informacje prawne
Multigene is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)