Z742467
TC-9639 Thermal Cycler
with 384 well block, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
Polecane produkty
Właściwości
accuracy± 0.2 °C
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific T5000-384-E
Parametry
0-100 °C temp. range
metody
PCR: suitable
rozmiar
10.2 in. × 14.2 in. × 9.9 in.
masa
16 lb
pojemność
(1 x 384 well plate)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Benchmark TC9639 Thermal Cycler zapewnia spójne, wiarygodne wyniki dla laboratoriów o średniej i dużej przepustowości. Oprogramowanie cyklera jest przyjazne dla użytkownika i zawiera funkcję gradientu.
Od dużego, dotykowego interfejsu użytkownika po unikalny, wieloformatowy blok, ten cykler jest pełen funkcji. Kreator programów i 10 wstępnie zainstalowanych programów sprawiają, że rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Duży, kolorowy ekran dotykowy służy jako centrum operacyjne, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji. Z ekranu "Home" wystarczy dotknąć ikony, aby wyświetlić ostatnio uruchomiony program, wejść do biblioteki programów lub użyć kreatora programów, aby szybko wprowadzić protokół. Ponadto można dodać ikony ulubionych programów, aby uzyskać szybszy dostęp.
Termocykler TC9639 jest dostępny w wersjach z blokiem wieloformatowym, blokiem 384 dołkowym lub adapterem In Situe na 4 szkiełka.
Od dużego, dotykowego interfejsu użytkownika po unikalny, wieloformatowy blok, ten cykler jest pełen funkcji. Kreator programów i 10 wstępnie zainstalowanych programów sprawiają, że rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Duży, kolorowy ekran dotykowy służy jako centrum operacyjne, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji. Z ekranu "Home" wystarczy dotknąć ikony, aby wyświetlić ostatnio uruchomiony program, wejść do biblioteki programów lub użyć kreatora programów, aby szybko wprowadzić protokół. Ponadto można dodać ikony ulubionych programów, aby uzyskać szybszy dostęp.
Termocykler TC9639 jest dostępny w wersjach z blokiem wieloformatowym, blokiem 384 dołkowym lub adapterem In Situe na 4 szkiełka.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742467-1EA | 4061835329557 |