Z756385
PrepSafe™ microcentrifuge tube mini floating rack
clear
Synonim(y):
stojak na probówkę, stojaki na probówki
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
clear
Właściwości
Holds 12 x 1.5/2 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18742-0120
śr. zewn.
95 mm (3.75 in.)
Średnica
95 mm
Opis ogólny
Unikalne zakładki unieruchamiające chronią próbki przed utratą i zanieczyszczeniem. Umieść probówki w szczelinach i wsuń pod zakładki, aby zapobiec ich otwarciu pod wpływem ciśnienia, zanurzenia lub przewrócenia.
- Mieści do dwunastu probówek mikrowirówkowych o pojemności 1,5 ml lub 2,0 ml w ponumerowanych miejscach
- Podniesiony uchwyt ułatwia podnoszenie bez mieszania próbek
- Stabilne nóżki utrzymują stojaki na stole w pozycji pionowej
- Możliwość używania w łaźni wodnej, z lodem lub na stole laboratoryjnym
- Średnica zewnętrzna 95 mm pasuje do większości zlewek 1000 ml
- Dostępne również z nasadką wirową i w 3 innych kolorach
- Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121°C (250°F)
Informacje prawne
PrepSafe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)