71514-M
Floating Rack, Maxi
Synonim(y):
Floating Rack for D-Tube Dialyzers
producent / nazwa handlowa
Novagen®
warunki przechowywania
OK to freeze
temp. przechowywania
10-30°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Floating Rack is designed to hold D-Tube Dialyzers in an exchange buffer. Each Floating Rack, Mini can hold up to nine D-Tube Dialyzer, Mini devices. Each Floating Rack, Midi can hold up to four D-Tube Dialyzer, Midi units. Each Floating Rack, Maxi can hold up to seven D-Tube Dialyzer, Maxi devices. Each Floating Rack, Mega can hold one D-Tube Dialyzer, Mega unit. Each package contains 10 Floating Racks.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Informacje prawne
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13