BAF187420001
7089 Pływający stojak na probówki do mikrowirówek
Holds 28 x 1.5-2 mL tubes, polypropylene
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 28 x 1.5-2 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18742-0001
rozmiar
178x64x mm
Opis ogólny
Ochrona próbek. Utrzymują probówki mikrowirówkowe o pojemności 1,5 ml i 2,0 ml bezpiecznie w łaźni wodnej lub na blacie, nawet jeśli zostaną przewrócone. Zakładki unieruchamiające umożliwiają bezpieczne przechowywanie probówek i zapewniają, że zakrętki pozostają zablokowane na miejscu. Ten pływający stojak ma 28 ponumerowanych miejsc, dzięki czemu próbki można łatwo zidentyfikować. Podniesiony uchwyt umożliwia podnoszenie stojaka bez mieszania próbek. Patent w toku.
Informacje prawne
PrepSafe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)