Z744323
Wilmad® Suprasil® Electrolytic Assembley
for use with Varian, Radiopan, pack of 1
Synonim(y):
Montaż badania kinetycznego EPR, zespół ogniwa elektrolitycznego
About This Item
Kod UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-810-Q
kompatybilność
for use with Varian, Radiopan
Opis ogólny
Elektrochemia jest stosowana w wielu badaniach kinetycznych EPR w celu generowania wolnych rodników i uniknięcia redukcji metali alkalicznych, związanej z tym wrażliwości próbki na powietrze lub wilgoć oraz sygnału tła. Kompletna cela zawiera dwie kalomelowe elektrody referencyjne, parę elektrod platynowych i bełkotkę gazową do odtleniania. Zespół celi elektrolitycznej jest dostarczany jako kompletna jednostka z płaską celą CFQ lub ′Suprasil′. Płaskie ogniwa elektrolityczne mają dwa zewnętrzne złącza o standardowym stożku 10/30 u góry, jedno dla pęcherzyka gazowego i elektrody platynowej, a u dołu pojedyncze zewnętrzne złącze o standardowym stożku 5/20 dla drugiej elektrody platynowej, pozostała część płaskiego ogniwa to CFQ. Co najmniej 15 ml roztworu próbki musi mieć kontakt z elektrodami i pęcherzykiem gazu. Szerokość celi dla spektrometrów JEOL wynosi 10 mm na zewnątrz (WG-810-J-Q), dla innych spektrometrów szerokość celi wynosi 10,5 mm na zewnątrz (WG-810-Q). Zespół bąbelków gazowych to trzyczęściowa komora Pyrex®, w której znajduje się część próbki. Posiada ona trzy zewnętrzne złącza Standard Taper 10/30 na górze dla bąbelków gazowych i dwóch elektrod kalomelowych. Dolne złącze wewnętrzne Standard Taper 10/30 pasuje do górnej części płaskiego ogniwa elektrolitycznego. Azot powinien być przepuszczany przez roztwór przed i w trakcie eksperymentu w celu usunięcia paramagnetycznego tlenu i wymieszania próbki podczas elektrolizy. Elektrody platynowe są przygotowywane przy użyciu drutu o średnicy 0,016? (0,4 mm) średnicy. Górna elektroda, WG-810-C, wykorzystuje 8? (203 mm) platyny i działa jako elektroda robocza w reakcjach utleniania. Dolna elektroda, WG-810-D, ma tylko 2? (50 mm) platyny i działa jako elektroda pomocnicza w reakcjach utleniania. Po dodaniu do ogniwa kilku kropel rtęci, dolna elektroda może być używana jako katoda robocza w reakcjach redukcji. Każda elektroda platynowa zawiera spoinę Pt-W. Zewnętrzny przewód wolframowy (W) umożliwia szybkie przypięcie przewodów potencjostatu do elektrody. Granice elektrolizy w wodzie (w porównaniu z nasyconą elektrodą kalomelową)
Zastosowanie
EPR
Cechy i korzyści
- Kompletne ogniwo zawiera dwie kalomelowe elektrody referencyjne, parę elektrod platynowych i bełkotkę gazową.
- Zespół ogniwa elektrolitycznego jest dostarczany jako kompletna jednostka z płaskim ogniwem CFQ lub 4085
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)