Kluczowe dokumenty
Z744267
Wilmad® Suprasil® Aqueous Cell
volume 150 μL, pack of 1
Synonim(y):
Komórka wodna EPR, komórka wodna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-812-Q
pojemność
150 μL
Opis ogólny
Gdy próbka zawiera wodę, elektryczny moment dipolowy cząsteczki wody oddziałuje z polem E w rezonatorze i duża ilość energii mikrofalowej jest pochłaniana przez próbkę. Płaskie komórki ograniczają próbkę do przestrzeni 0,3 mm, aby rozwiązać ten problem. Dostępne są sześciokątne łodygi. Objętość próbki wynosi 150 μl dla wszystkich komórek. 4085 jest używany w krytycznych częściach celi. Ta cela ma optycznie polerowane płaskie okna, które są połączone z polerowanymi końcami ścian za pomocą specjalnej techniki fuzji termicznej, tworząc bardzo precyzyjną płaską celę z otworem. Dwa okna są równoległe do siebie w zakresie kilku liczb fal światła widzialnego. Te elementy są zalecane do eksperymentów EPR, które wymagają krytycznego sprzężenia.
Zastosowanie
EPR
Cechy i korzyści
  • Przestrzeń na próbkę 0,3 mm zapobiega absorpcji energii mikrofalowej.
  • Zalecany do EPR wymagających krytycznego sprzężenia
Informacje prawne
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)