Kluczowe dokumenty
Z744195
9810 5909 Rolki folii samoprzylepnej do uszczelniania mikropłytek
new
non-sterile
Synonim(y):
Folia uszczelniająca do płytek wielodołkowych, folia uszczelniająca, folia uszczelniająca do mikropłytek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
opakowanie
pkg of 160 ea (2 rolls, 80 sheets per roll)
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific RSMXTR-2
Parametry
-20-+120 °C temp. range
metody
PCR: suitable
Opis ogólny
9810 5909 Rolki Zastosowanie: PCR Zakres temperatur: -20°C do +120°C Bardzo mocny klej minimalizuje parowanie, ale usuwa się bez pozostałości. Rolki wymienne do dozownika SealMate są ekonomiczne. Rolki wymienne można łatwo zainstalować, zwalniając zatrzaski blokujące na dozowniku.
Zastosowanie
PCR, przechowywanie ogólne
Cechy i korzyści
Minimalizuje parowanie, a jednocześnie łatwo się usuwa bez pozostawiania śladów na dozowniku płytek ułatwia szybkie i łatwe dozowanie folii z rolki, umożliwiając zgrzewanie mikropłytek trzy razy szybciej niż przy użyciu folii w arkuszach.
Informacje prawne
SealMate is a trademark of Excel Scientific, Inc.
eXTReme is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)