Merck
Z744129
9810 2 Uszczelka
polypropylene, W × L 3.083 in. × 5.53 in.
Synonim(y):
Folia PCR, Taśma PCR, Taśma uszczelniająca do mikropłytek, folia uszczelniająca, folia uszczelniająca do mikropłytek, samoprzylepna folia uszczelniająca, samoprzylepna taśma uszczelniająca, taśma uszczelniająca
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NC.01
Materiały
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific XTR2-100
Parametry
-20-+120 °C temp. range
metody
PCR: suitable
szer. × dł.
3.083 in. × 5.53 in.
Opis ogólny
  • Certyfikowany brak DNazy i RNazy
  • Formuła kleju nowej generacji zapewnia lepszą niż kiedykolwiek ochronę próbki z lepszymi wskaźnikami parowania
  • Standardowy krój ma ścięte rogi, aby wyeliminować zwis płytki w zastosowaniach zrobotyzowanych i ciasnych warunkach przechowywania
  • Standardowy krój jest idealny do stosowania z płytkami PCR z podwyższoną krawędzią i bez obrzeża
  • Duże nacięcie zostało zaprojektowane dla większego pokrycia płytki i łatwiejszego pozycjonowania folii na płytce
  • Duży krój jest zalecany do stosowania z płytkami PCR z płaskim dnem, płytkami z półspódnicą i płytkami z pełną spódnicą, a także płytkami typu deepwell NIEZALECANYMI do qPCR
Zastosowanie
Idealny do PCR, qPCR (w czasie rzeczywistym) i przechowywania próbek
Cechy i korzyści
  • Czyste usuwanie z powierzchni płyty
  • Minimalizuje parowanie
Informacje prawne
eXTReme is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)