Z744118
Laser Tough-Tags™
white, W × L 2.5 in. × 0.5 in., pack of 1500 ea (60 labels per sheet)
Synonim(y):
Etykiety odporne na rozpuszczalniki, Etykiety odporne na temperaturę, Flaga laserowa 603
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
Polecane produkty
Materiały
white
opakowanie
pack of 1500 ea (60 labels per sheet)
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech FLAG-1000
metody
cryopreservation: suitable
szer. × dł.
2.5 in. × 0.5 in.
Opis ogólny
Przywieszki z flagą laserową 2,50 x 0,50" 1 500 szt.
Zastosowanie
Kriogenika
Cechy i korzyści
Chemicznie obojętny. Odporność na rozpuszczalniki organiczne i środki żrące.
Informacje prawne
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)