Z744062
2034 11849 Dozownik z 1 rolką folii 2034
case of 1 ea (500 Pre-Scored Sheets)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NC.01
Polecane produkty
opakowanie
case of 1 ea (500 Pre-Scored Sheets)
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific SP2-RL-500
Parametry
-40 °C temp. range (120 °C)
metody
ELISA: suitable
Opis ogólny
- Ekonomiczny, wydajny sposób szybkiego uszczelniania mikropłytek; szybszy niż nakładanie pojedynczych arkuszy folii
- Samostojące, antypoślizgowe wsporniki utrzymują wstępnie naciętą rolkę folii bezpiecznie na miejscu w celu szybkiego i łatwego dozowania
- Ciągły podkład można oderwać lub wrzucić bezpośrednio do kosza na śmieci w celu utylizacji.
- Napięcie rolki można łatwo dostosować do preferencji użytkownika (np. luźne, ciasne)
- Folia SealPlate minimalizuje parowanie, zmniejsza zanieczyszczenie krzyżowe i zapobiega rozlaniu.
- Sztywna folia poliestrowa o grubości 2,0 milicali zapewnia dobrą przejrzystość i łatwą obsługę
- Eliminuje "efekt krawędzi", nadmierne parowanie w zewnętrznych dołkach, które może wystąpić w przypadku innych folii i pokrywek płytek.
- Przydatna jako prosta osłona chroniąca próbki przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi, kurzem i gruzem
- Opakowanie o wysokiej integralności zapobiega uszkodzeniom podczas transportu; torebka foliowa eliminuje zanieczyszczenie pyłem i cząstkami stałymi
Informacje prawne
RollMate is a trademark of Excel Scientific, Inc.
SealPlate is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)