Z721492
ThermalSeal® MiniStrips™
pack of 200 ea (50 x sheets of 4)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
polypropylene film
sterylność
non-sterile
Właściwości
piercable: no
opakowanie
pack of 200 ea (50 x sheets of 4)
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific TS-2x8-50
metody
PCR: suitable
Długość
103.2 mm
szer. × dł.
1.9 cm × 10.32 cm
Szerokość
19 mm
Opis ogólny
Folie ThermalSeal MiniStrips są identyczne z foliami ThermalSeal, ale są przeznaczone do uszczelniania tylko jednego lub dwóch 8-dołkowych rzędów jednocześnie na płytkach PCR. Każda folia ma wymiary 19,0 x 103,2 mm, w tym dwie zdejmowane zakładki pozycjonujące. Długi wymiar z usuniętymi zakładkami wynosi 82,6 mm.
Uwaga: Każde opakowanie 200 sztuk zawiera 4 arkusze.
Uwaga: Każde opakowanie 200 sztuk zawiera 4 arkusze.
Informacje prawne
MiniStrips is a trademark of Excel Scientific, Inc.
ThermalSeal is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)