Kluczowe dokumenty
Z743553
Thermal transfer labels, Xylene resistant
L × W 1.69 in. × 0.625 in., roll of 1000
Synonim(y):
Etykiety odporne na rozpuszczalniki, Etykiety odporne na temperaturę
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
opakowanie
roll of 1000
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech XYLN-2000
dł. × szerokość
1.69 in. × 0.625 in.
Opis ogólny
Etykiety odporne na ksylen, sformatowane do bezpośrednich drukarek termicznych. Odporne na większość rozpuszczalników laboratoryjnych i mają krótkotrwałą odporność na aceton i ksylen. Po bezpośrednim zadrukowaniu termicznym etykiety wykazują wyjątkową trwałość. Łatwo usuwają się z powierzchni bez pozostawiania śladów kleju. Doskonałe do zlewek, butelek, kolb, szklanych fiolek, probówek, statywów na probówki i pipet.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)