Z743477
Aluminum heating/cooling block
for 0.5 mL tubes, 91-wells
Synonim(y):
blok chłodzenia rurki, blok grzewczy rury, suchy blok
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Właściwości
for 0.5 mL tubes, 91-wells
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech CHAM-2000
metody
PCR: suitable
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)