Z743463
Thermal Transfer Cryo-Tags®
white, L × W 2.0 in. × 0.25 in., pkg of 4000 labels Roll
Synonim(y):
etykiety do zamrażarek, etykiety na fiolki kriogeniczne
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 4000 labels Roll
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech CRTH-3225
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szerokość
2.0 in. × 0.25 in.
kolor
white
Opis ogólny
- Odporność na temperaturę od -196°C do 80°C; azot w fazie ciekłej/parowej
- Drukowanie popularnych formatów kodów kreskowych w celu szybkiej i łatwej identyfikacji próbki
- Odporny na rozpuszczalniki klej zapewnia doskonałą wydajność w niskich temperaturach
- Odporność na ścieranie, chemikalia, wilgoć i wahania temperatury
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)