Kluczowe dokumenty
Z742704
BenchMixer V2 Vortexer, stojak piankowy na 5 x 50 ml probówek
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.73
Właściwości
Holds 12 x 1.5-2 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BV1003-T500
Opis ogólny
Do użytku z urządzeniem BenchMixer V2 Vortexer
Informacje prawne
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)