Z742701
BenchMixer™ V2 Vortexer with reversible top
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
laboratorium vortexer, mikser vortexer, mikser wirowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.61
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BV1003-E
Opis ogólny
BenchMixer V2 wykorzystuje płynną i wydajną technologię mieszania podobną do oryginalnego BenchMixera, z zaletą unikalnie zaprojektowanej odwracalnej gumowej głowicy, którą można przymocować do miksera w dwóch orientacjach.
Do worteksowania pojedynczych probówek preferowana jest powierzchnia miseczkowata. Jednak w przypadku zastosowań wymagających płaskiej/wgłębionej powierzchni do mieszania naczyń o unikalnym kształcie (lub garści wielu probówek), głowicę można łatwo odwrócić i ponownie przymocować w odwrotnej orientacji.
Podobnie jak w oryginalnym BenchMixer, system napędowy jest zrównoważony technologią Q-Drive, zapewniając płynne wirowanie, jednocześnie minimalizując hałas i nadmierne wibracje. Skutkuje to cichszą, wydajniejszą i trwalszą pracą. Dzięki maksymalnej prędkości do 3200 obr/min, mieszadło zapewnia natychmiastowe wirowanie nawet największych próbek, w tym pełnych probówek o pojemności 50 ml.
Do worteksowania pojedynczych probówek preferowana jest powierzchnia miseczkowata. Jednak w przypadku zastosowań wymagających płaskiej/wgłębionej powierzchni do mieszania naczyń o unikalnym kształcie (lub garści wielu probówek), głowicę można łatwo odwrócić i ponownie przymocować w odwrotnej orientacji.
Podobnie jak w oryginalnym BenchMixer, system napędowy jest zrównoważony technologią Q-Drive, zapewniając płynne wirowanie, jednocześnie minimalizując hałas i nadmierne wibracje. Skutkuje to cichszą, wydajniejszą i trwalszą pracą. Dzięki maksymalnej prędkości do 3200 obr/min, mieszadło zapewnia natychmiastowe wirowanie nawet największych próbek, w tym pełnych probówek o pojemności 50 ml.
Cechy i korzyści
Odwracalna górna platforma, kubek lub płaska wgłębiona powierzchnia
Mocny silnik do natychmiastowego wirowania
Praca ciągła lub "dotykowa"
System dynamicznego wyważania Q-Drive
Zmienna prędkość od 200 do 3200 rpm
Szeroka gama akcesoriów, do probówek o pojemności do 50 ml
Mocny silnik do natychmiastowego wirowania
Praca ciągła lub "dotykowa"
System dynamicznego wyważania Q-Drive
Zmienna prędkość od 200 do 3200 rpm
Szeroka gama akcesoriów, do probówek o pojemności do 50 ml
Informacje prawne
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)