Z742648
Tube-O-DIALYZER™ mini dialysis system
Micro, MWCO 1 K
Synonim(y):
jednorazowa dializa rurkowa, półprzepuszczalna rurka membranowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Właściwości
Micro
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
G-BioSciences 786-610T
wielkość porów
1 K MWCO
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Dializa jest popularną techniką stosowaną do wymiany medium buforowego przez błony półprzepuszczalne. Urządzenia do dializy są dostępne w wielu konfiguracjach do zastosowań badawczych. Oferujemy innowacyjne urządzenia do dializy i akcesoria do przetwarzania małych próbek. System mini dializy Tube-O-DIALYZER jest przeznaczony do małych objętości próbek od 20 μl do 2,5 ml.
Rurka Tube-O-DIALYZER jest dostępna w dwóch idealnych rozmiarach; jednostka Micro umożliwia wydajną dializę próbek o objętości 20-250 μl, a jednostka Medi jest zoptymalizowana dla próbek o objętości od 0,2 do 2,5 ml. Oba rozmiary są dostępne z membranami o masie cząsteczkowej odcięcia (MWCO) 1k, 4k, 8k, 15k i 50k Daltonów.
Tube-O-DIALYZER jest dostarczany w opakowaniach po 20 sztuk, każde dostarczane z 6 pływakami o odpowiedniej wielkości i nasadkami do przechowywania, aby umożliwić przechowywanie dializowanych próbek. Dla większej wygody Tube-O-DIALYZER jest również dostępny jako zestaw mieszany zawierający 10 jednostek Micro i 10 jednostek Medi.
Rurka Tube-O-DIALYZER jest dostępna w dwóch idealnych rozmiarach; jednostka Micro umożliwia wydajną dializę próbek o objętości 20-250 μl, a jednostka Medi jest zoptymalizowana dla próbek o objętości od 0,2 do 2,5 ml. Oba rozmiary są dostępne z membranami o masie cząsteczkowej odcięcia (MWCO) 1k, 4k, 8k, 15k i 50k Daltonów.
Tube-O-DIALYZER jest dostarczany w opakowaniach po 20 sztuk, każde dostarczane z 6 pływakami o odpowiedniej wielkości i nasadkami do przechowywania, aby umożliwić przechowywanie dializowanych próbek. Dla większej wygody Tube-O-DIALYZER jest również dostępny jako zestaw mieszany zawierający 10 jednostek Micro i 10 jednostek Medi.
Zastosowanie
- Dializa małych objętości próbek
- Dializa równowagowa do wymiany buforu
- Dializa do zastosowań jednorazowych, takich jak próbki zakaźne i radioaktywne
Informacje prawne
Tube-O-DIALYZER is a trademark of Geno Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)