Kluczowe dokumenty
Z742411
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
black
Synonim(y):
Przechowywanie slajdów
About This Item
Kod UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
Materiały
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
black
Właściwości
Holds 20 x slides 76x26 mm
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Ted Pella 2306-6-CS
dł. × szer. × wys.
104 mm (4.10 in.) × 94 mm (3.70 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Opis ogólny
Wyjątkowe pojemniki do przechowywania szkiełek zapewniają maksymalną ochronę szkiełek mikroskopowych.
Cechy i korzyści
  • Ponumerowany arkusz indeksu w pokrywie dla szybkiej identyfikacji
  • Piankowa wyściółka
  • Możliwość sztaplowania
  • Wytrzymały/odporny na uderzenia ABS
  • Pokrywa na zawiasach
  • Unikalny przesuwny zatrzask kompresyjny
Informacje prawne
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)