Kluczowe dokumenty
Z742396
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
black, Holds 100 x slides 76x26 mm
Synonim(y):
Przechowywanie slajdów
About This Item
Kod UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
Materiały
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
black
Właściwości
Holds 100 x slides 76x26 mm
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Ted Pella 2302-6-CS
dł. × szer. × wys.
209 mm (8.23 in.) × 172 mm (6.77 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Opis ogólny
Wyjątkowe pojemniki do przechowywania szkiełek zapewniają maksymalną ochronę szkiełek mikroskopowych.
Cechy i korzyści
  • Ponumerowany arkusz indeksu w pokrywie dla szybkiej identyfikacji
  • Piankowa wyściółka
  • Możliwość sztaplowania
  • Wytrzymały/odporny na uderzenia ABS
  • Pokrywa na zawiasach
  • Unikalny przesuwny zatrzask kompresyjny
Informacje prawne
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)